Fontos dokumentumok
176788
Sodium deuteroxide solution
40 wt. % in D2O, 99 atom % D
Szinonimák:
Sodium deuteroxide solution, Sodium hydroxide-d
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
40 wt. % in D2O
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.4196
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare deuterated THPM (tetrahydropyrimidine).
- To study the preparation, stability and biodegradability of surface-active amide.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)