Merck
176745
Sigma-Aldrich
Perchloric acid-d solution
68 wt. % in D2O, 99 atom % D
Szinonimák:
Deuteroperchloric acid
About This Item
Lineáris képlet:
DClO4 / D2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
68 wt. % in D2O
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.4165
sűrűség
1.680 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)