Merck
486515
Sigma-Aldrich
Deuterium bromide
99 atom % D
Szinonimák:
Hydrogen-d bromide
About This Item
Lineáris képlet:
DBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.92
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
2.71 (20 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
334.7 psi ( 21 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
bp
−67 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Related Categories
Kiszerelés
5 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 145 psig for 5 L. These pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Shipping of this product by air freight is forbidden.
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Monel control valve Z146978 or Monel gas regulator Z562483 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
szabályozó szelep
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)