Fontos dokumentumok
269190
Methanesulfonic anhydride
97%
Szinonimák:
Mesyl anhydride, Mesylic anhydride, Methanesulfonyl anhydride, Methylsulfonyl methanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.3 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
bp
125 °C/4 mmHg (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
CS(=O)(=O)OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O5S2/c1-8(3,4)7-9(2,5)6/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?