Fontos dokumentumok
704083
Trifluoromethanesulfonic anhydride solution
1 M in methylene chloride
Szinonimák:
Perfluoromethanesulfonic anhydride solution, Triflic anhydride solution
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 M in methylene chloride
törésmutató
n20/D 1.402
sűrűség
1.359 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
triflate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for stereoselective synthesis of mennosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?