Fontos dokumentumok
F15250
2-Fluoropyridine
98%
Szinonimák:
2-Pyridyl fluoride
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
126 °C/753 mmHg (lit.)
sűrűség
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccn1
InChI
1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?