Fontos dokumentumok
91737
Trifluoromethanesulfonic anhydride
purum, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
Tf2O, Triflic anhydride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
Teszt
≥98.0% (T)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
sűrűség
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for stereoselective synthesis of mannosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
Tf2O in combination with:
- Diphenyl sulfoxide, forms an efficient promoter system for the activation of thioglycosides for glycosylation reactions.
- 2-chloropyridine, can be used for secondary amide activation.
- Potassium iodide, can effectively mediate the deoxygenation of sulfoxides to form sulfides.
- Hydrogen peroxide, for the selective oxidation of sulfanes to sulfoxides in the presence of oxidatively sensitive functional groups.
Tf2O can react with:
- Ketones in the presence of a base to form vinyl triflates.
- Magnesium alkoxides to form corresponding symmetrical or unsymmetrical ethers.
- Sodium azide for the in situ preparation of triflyl azide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
not determinedboils before flash
Lobbanási pont (C)
not determinedboils before flash
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?