Merck
D7906
Sigma-Aldrich
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
powder
Szinonimák:
FDAA, Marfey’s reagent
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9FN4O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.19
Beilstein:
6820069
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
form
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide is suitable for use for the derivatization of amino acids. glutamate and analine present in cell wall. Derivatized D- and L-amino acids can be resolved and quantitated by HPLC.
Biokémiai/fiziológiai hatások
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide (FDAA) is a chiral derivatizing agent and is used routinely to improve the detection of underivatized amino acids in high performance liquid chromatography. Its usage is effective in separating stereoisomer.
javasolt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Purification of branched-chain amino acid aminotransferase from Helicobacter pylori NCTC 11637
Saito M, et al.
Amino Acids, 33(3), 445-449 (2007)
C3 and 2D C3 Marfey?s methods for amino acid analysis in natural products
Vijayasarathy S, et al.
Journal of Natural Products, 79(2), 421-427 (2016)
A comparison of the direct and indirect LC methods for separating enantiomers of unusual glycine and alanine amino acid analogues
Peter A, et al.
Chromatographia, 56(1), S79-S89 (2002)
The functional dlt operon of Clostridium butyricum controls the D-alanylation of cell wall components and influences cell septation and vancomycin-induced lysis
Wydau-Dematteis S, et al.
Anaerobe, 35, 105-114 (2015)
High concentrations of D-amino acids in human gastric juice
Nagata Y, et al.
Amino Acids, 32(1), 137-140 (2007)