Fontos dokumentumok
360538
tert-Butanol
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
solid or liquid
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
≤0.001 meq/g Titr. acid
≤0.01% formaldehyde
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.003%
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
It is used in:
- Routine chemical synthesis
- Drying & purification
- Critical labware cleaning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?