Merck
185949
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane-d9
99 atom % D
Szinonimák:
tert-Butyl-d9 chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)3CCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőznyomás
5.11 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.3819 (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBRKLOOSMBRFMH-GQALSZNTSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-23.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Valerie L Colley et al.
Drug testing and analysis, 7(3), 241-246 (2014-10-11)
South American 'crack' cocaine, produced directly from coca leaf, can be distinguished from US domestically produced crack on the basis of occluded solvent profiles. In addition, analysis of domestically produced crack indicates the solvents that were used for cocaine hydrochloride