Fontos dokumentumok
8.04788
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Szinonimák:
1-Iodopropane, Propyl iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
203-460-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
57 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
bp
103 °C/1013 mbar
mp
-98 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 44 °C
oldhatóság
1.1 g/L
sűrűség
1.75 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
IC(C)C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.750
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
111.2 °F
Lobbanási pont (C)
44 °C