Merck
713457
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)cyclopropane
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
Cyclopropylmethyl iodide
About This Item
Lineáris képlet:
C3H5CH2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.00
Beilstein:
1900420
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.542
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
ICC1CC1
InChI
1S/C4H7I/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)