Fontos dokumentumok
548715
4-tert-Butylbenzyl mercaptan
Szinonimák:
4-tert-Butylbenzenemethanethiol, 4-tert-Butylbenzylthiol, 4-tert-Butylphenylmethanethiol, p-tert-Butylbenzenemethanethiol, p-tert-Butylbenzyl mercaptan
About This Item
Javasolt termékek
törésmutató
n20/D 1.5430 (lit.)
Minőségi szint
bp
102-103 °C/3.1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C11H16S/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIYKSYBJKIMANV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Stereoselective thiourea-catalyzed sulfa-Michael addition
- Nucleophilic substitution reactions
- Urea-catalyzed trans-thioesterification
- Sc-catalyzed Michael addition
- Copper-catalyzed decarboxylative cross-coupling
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
162.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)