Fontos dokumentumok
669148
2-Ethylhexanethiol
97%
Szinonimák:
2-Ethyl-1-hexanethiol, 2-Ethylhexylmercaptan
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.457
sűrűség
0.843 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCC(CC)CS
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCJMHYXRQZYNNL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.