Fontos dokumentumok
140961
1,2-Dibromopropane
97%
Szinonimák:
Propylene dibromide
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.519 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: miscible
water: slightly soluble
sűrűség
1.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Br)CBr
InChI
1S/C3H6Br2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?