Merck
49426
Sigma-Aldrich
DL-Lactaldehyde solution
~1 M in H2O
Szinonimák:
2-Hydroxypropanal solution, 2-Hydroxypropionaldehyde solution
Méret kiválasztása
1 ML
61 300,00 Ft
5 ML
247 000,00 Ft
61 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
61 300,00 Ft
5 ML
247 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.08
Beilstein:
1719827
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
61 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
≥95% (TLC)
Minőségi szint
koncentráció
~1 M in H2O
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(C(O)C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSABBBMNWQWLLU-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
D-Lactaldehyde is an intermediate in the pyruvate metabolic pathway. Pyruvaldehyde is irreversibly produced from D-lactaldehyde via the enzyme glyoxylate reductase. L-lactaldehyde is an intermediate metabolite in the pyruvate metabolism pathway and is irreversibly produced from pyruvaldehyde via the enzyme aldehyde reductase, which is then irreversibly converted to propylene glycol via aldehyde reductase.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Manuela Centanni et al.
Applied and environmental microbiology, 85(7) (2019-01-27)
Infants fed breast milk harbor a gut microbiota in which bifidobacteria are generally predominant. The metabolic interactions of bifidobacterial species need investigation because they may offer insight into the colonization of the gut in early life. Bifidobacterium bifidum ATCC 15696
Melina Kerou et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(49), E7937-E7946 (2016-11-20)
Ammonia-oxidizing archaea (AOA) are among the most abundant microorganisms and key players in the global nitrogen and carbon cycles. They share a common energy metabolism but represent a heterogeneous group with respect to their environmental distribution and adaptions, growth requirements
Lingfeng Zhu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 100(3), 1241-1251 (2015-10-12)
The pure stereoisomers of 1,2-propanediol (1,2-PDO) could be used as starting materials to synthesize high value-added specialty chemicals and chiral pharmaceutical products. As the stereoisomers of 1,2-PDO cannot be obtained by traditional chemical synthesis processes, biotechnological processes have gained increasing
Min-Kyu Kwak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1862(1), 18-39 (2017-10-12)
High methylglyoxal content disrupts cell physiology, but mammals have scavengers to prevent glycolytic and mitochondrial dysfunctions. In yeast, methylglyoxal accumulation triggers methylglyoxal-oxidizing alcohol dehydrogenase (Adh1) activity. While methylglyoxal reductases and glyoxalases have been well studied in prokaryotes and eukaryotes, experimental
Robert H White et al.
Biochemistry, 45(40), 12366-12379 (2006-10-04)
A biosynthetic pathway is proposed for creating 6-deoxy-5-ketofructose-1-phosphate (DKFP), a precursor sugar for aromatic amino acid biosynthesis in Methanocaldococcus jannaschii. First, two possible routes were investigated to determine if a modified, established biosynthetic pathway could be responsible for generating 6-deoxyhexoses