Fontos dokumentumok
W296902
Pyruvaldehyde solution
40 wt. % in H2O
Szinonimák:
Methylglyoxal solution, Acetylformaldehyde, Pyruvaldehyde, Pyruvic aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
koncentráció
40 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.41
sűrűség
1.178 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?