Merck
50649
Sigma-Aldrich
Glyoxal solution
for molecular biology, BioReagent, ~40% in H2O (~8.8 M)
Szinonimák:
Ethanedial, Oxalaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
OHCCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.04
Beilstein:
1732463
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
Forma:
liquid
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
koncentráció
~40% in H2O (~8.8 M)
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
törésmutató
n20/D 1.409
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Glyoxal is a nucleic acid denaturant. It acts as a specific probe for homopurine strands of DNA.
Alkalmazás
Suitable for
  • nucleic acid denaturation
  • binding of DNA/RNA to nitrocellulose membrane
Egyéb megjegyzések
This form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
May precipitate on storage; redissolve at 50-60 °C.
Vigyázat
May precipitate on storage; redissolve at 50-60 °C.
Elv
Glyoxal forms stable complex with guanine residues that results in denaturation of nucleic acids.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hybridization of denatured RNA transferred or dotted nitrocellulose paper.
P S Thomas
Methods in enzymology, 100, 255-266 (1983-01-01)
R N Skopp et al.
Analytical biochemistry, 169(1), 132-137 (1988-02-15)
This paper describes agarose gel electrophoresis and silver staining of denatured RNAs. Glyoxal- or formaldehyde-denatured RNAs are electrophoresed in an agarose gel cast on a plastic support using an inert, low conductivity buffer. Following electrophoresis, the gel is stained with
M Vojtisková et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 5(2), 283-296 (1987-10-01)
Plasmid pEJ4, which is a derivative of pUC19 containing an insert with 60-bp-long homopurine.homopyrimidine tract from sea urchin P. miliaris histone gene spacer, was studied by chemical probes of the DNA structure osmium tetroxide and glyoxal. The former probe reacts
Catherine Lambert et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 18(1), 59-69 (2012-10-30)
The molecular basis of Alzheimer's disease has not been clearly established, but disruption of brain metal ion homeostasis, particularly copper and zinc, might be closely involved in the pathogenesis of this disease and its characteristic β-amyloid neuropathological features. The use
Prasanna Channathodiyil et al.
PloS one, 16(1), e0240769-e0240769 (2021-01-23)
A simple method for extraction of high quality RNA from cells that have been fixed, stained and sorted by flow cytometry would allow routine transcriptome analysis of highly purified cell populations and single cells. However, formaldehyde fixation impairs RNA extraction