AB5940
Anti-BACE Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
ASP2, BACE1, Beta Secretase, beta-Site APP Cleaving Enzyme
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BACE1(23621)
Általános leírás
BACE is an N-glycosylated integral membrane aspartyl protease with Mr=70 kDa. Mature BACE is produced from the immature form through a series of post-translational proteolytic cleavages and glycosylation. Sequence analysis has revealed that the immature form of BACE contains an N-terminal signal sequence (residues 1-21) followed by a large catalytic domain, a single transmembrane domain (residues 461-477), and a short cytoplasmic domain (residues 478-501). The signal sequence (1-21) is cleaved from the immature form by a signal peptidase located in the endoplasmic reticulum (ER), yielding the proBACE protein (Mr=75 kDa) which starts at residue 22. The proBACE protein is modified by cleavage of 24 N-terminal residues (aa 22-45), producing the mature BACE protein.
Egyediség
Alkalmazás
Immunohistochemistry on rat and monkey.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
Tested on human brain tissue lysate.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1