Merck
470864
Sigma-Aldrich
Bromine
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Dibromine
Méret kiválasztása
50 G
22 000,00 Ft
22 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
22 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.81
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
22 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
7.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Teszt
≥99.5% (by Na2S2O3, titration)
≥99.99% trace metals basis
ellenállás
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
szennyeződések
≤0.001% I2
≤0.001% S compounds
<100 ppm total metallic impurities
párolgási maradék
≤0.005%
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
sűrűség
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
kation nyomok
Ni: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
SMILES string
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bromine can be used as a brominating and oxidizing agent in chemical synthesis.[1][2]
It can be used:
  • To brominate alkylbenzenes at the benzylic position using photocatalytic conditions.[1][2]
  • To prepare brominated aromatic compounds by electrophilic aromatic substitution reactions in the presence of Lewis acid catalysts.[1]
  • For the bromination of carbonyl compounds at a carbonyl group via Hell-Volhard-Zelinski reaction in the presence of phosphorus trihalides.[2]
  • To prepare isocyanates, carbamates, or amines by reacting with primary amides in the presence of base via Hofmann rearrangement.[1]
Egyéb megjegyzések
Contains organic bromine compounds
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Use of bromine and bromo-organic compounds in organic synthesis
Saikia I, et al.
Chemical Reviews, 116, 6837-7042 (2016)
Bromine
Goehring RR
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
John D Sivey et al.
Environmental science & technology, 47(3), 1330-1338 (2013-01-18)
HOBr, formed via oxidation of bromide by free available chlorine (FAC), is frequently assumed to be the sole species responsible for generating brominated disinfection byproducts (DBPs). Our studies reveal that BrCl, Br(2), BrOCl, and Br(2)O can also serve as brominating
Vitalij V Levin et al.
Organic letters, 15(4), 917-919 (2013-02-02)
Reactions of difluorocarbene with benzyl and alkylzinc halides leading to fluorinated organozinc species have been described. The generated α-difluorinated organozinc reagents are reasonably stable in solution and can be quenched with external electrophiles (iodine, bromine, proton), affording compounds containing the
Teresa M Bisson et al.
Environmental science & technology, 46(21), 12186-12193 (2012-10-02)
Recent laboratory and field-scale experiments demonstrated the potential for brominated industrial solid waste from biomass combustion (Br-Ash) to be an efficient, cost-effective alternative to activated carbon for capturing mercury from coal-fired power plants. To develop this attractive alternative technology to
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?