Merck
166170
Sigma-Aldrich
Cinnamyl acetate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2CH2CH=CHC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
glycerol: insoluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
1.057 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJSDHUCWMSHDCR-VMPITWQZSA-N
Általános leírás
Cinnamyl acetate is a fragrance ingredient. Palladium catalyzed allylic alkylation of cinnamyl acetate using sodium diethyl 2-methylmalonate and novel ferrocenyl Schiff base has been investigated.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S53-S57 (2007-11-23)
A toxicologic and dermatologic review of cinnamyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented.
Schiff bases containing ferrocenyl and thienyl units and their utility in the palladium catalyzed allylic alkylation of cinnamyl acetate.
Pou D, et al
Journal of Organometallic Chemistry, 692(22), 5017-5025 (2007)
Ji-Eun Lee et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 168, 104644-104644 (2020-07-28)
To find new and safe type of control agents against phytopathogenic fungi, the fumigant antifungal activity of 10 plant essential oils and constituents identified in cinnamon bark (Cinnamomum verum) and lemongrass (Cymbopogon citratus) essential oils was investigated against two phytopathogenic
Emilie Deletre et al.
Parasites & vectors, 8, 316-316 (2015-06-13)
Laboratory and field studies showed that repellent, irritant and toxic actions of common public health insecticides reduce human-vector contact and thereby interrupt disease transmission. One of the more effective strategies to reduce disease risk involves the use of long-lasting treated