Fontos dokumentumok
M6752
Methyl salicylate
ReagentPlus®, ≥99% (GC)
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.26 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 54 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
847 °F
törésmutató
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
sűrűség
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of clarifying solution for treating Mongolian gerbil cochlea intact for immunofluorescence analysis
- as a plant elicitor to test its effect on reducing the whitefly population from tomato plants
- in the hyalinization of tissues for pulmonary angiography
- in clearing tissues
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?