Merck
W229407
Sigma-Aldrich
Cinnamyl alcohol
≥98%, FG
Szinonimák:
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
FEMA-szám:
2294
Beilstein:
1903999
EC-szám:
Európai Tanács szám:
65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.017
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
floral; balsamic; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98%
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
sűrűség
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; balsamic; sweet
SMILES string
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Általános leírás
Cinnamyl alcohol is an α,β-unsaturated alcohol that can be used as a flavoring agent and a fragrance ingredient.
Alkalmazás
Building block - Cinnamic alcohol is a building block for cinnamyl esters, via reaction with carboxylic acids or carboxylic acid derivatives. Some of the cinnamyl esters are used as fragrance components.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
H Ott et al.
Skin pharmacology and physiology, 23(4), 213-224 (2010-05-01)
Allergic contact dermatitis is a complex syndrome and knowledge about the in vitro detection of small-molecular-weight compounds, particularly prohaptens, is limited. Therefore, we investigated chemical-induced gene expression changes in human antigen-presenting cells upon stimulation with immunogenic contact allergens, prohaptens and
K C Nicolaou et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(21), 8134-8137 (2011-05-06)
The development of an enantioselective allylic alcohol dichlorination catalyzed by dimeric cinchona alkaloid derivatives and employing aryl iododichlorides as chlorine sources is reported. Reaction optimization, exploration of the substrate scope, and a model for stereoinduction are presented.
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 43(6), 837-866 (2005-04-07)
A toxicologic and dermatologic review of cinnamyl alcohol when used as a fragrance ingredient is presented.
D Belsito et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S1-23 (2007-11-24)
An evaluation and review of a structurally related group of fragrance materials.