Merck
C80687
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamaldehyde
97%
Szinonimák:
trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
Beilstein:
1071571
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.622 (lit.)
bp
250-252 °C (lit.)
mp
−9-−4 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Alkalmazás
trans-Cinnamaldehyde has been used:
  • To synthesize trans-cinnamaldehyde -β-cyclodextrin complex, an antimicrobial edible coating which can increase the shelf life of fresh-cut fruits.
It can be used:
  • As a precursor to synthesize functionalized furans.
  • For the synthesis of hydrocinnamyl alcohol by hydrogenation catalyzed by SBA-15-supported copper–chromium mixed oxide nanoparticles (CuCr/SBA-15).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enhancing the performance of SBA-15-supported copper catalysts by chromium addition for the chemoselective hydrogenation of trans-cinnamaldehyde.
Dragoi B, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(9), 2319-2329 (2013)
Multilayered antimicrobial edible coating and its effect on quality and shelf-life of fresh-cut pineapple (Ananas comosus).
Mantilla N, et al.
LWT--Food Science and Technology, 51(1), 37-43 (2013)
A Facile One-Pot Synthesis of Amino Furans Using Trans-Cinnamaldehyde in the Presence of Nucleophilic Isocyanides.
Asghari S and Qandalee M
Acta Chimica Slovenica, 54(3), 341-350 (2007)
Polysaccharide-based multilayered antimicrobial edible coating enhances quality of fresh-cut papaya.
Brasil IM, et al.
LWT--Food Science and Technology, 47(1), 39-45 (2012)
Improved multilayered antimicrobial alginate-based edible coating extends the shelf life of fresh-cut watermelon (Citrullus lanatus).
Sipahi RE, et al.
LWT--Food Science and Technology, 51(1), 9-15 (2013)