Merck
E51791
Sigma-Aldrich
Eugenol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
About This Item
Lineáris képlet:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
Beilstein:
1366759
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Általános leírás
Eugenol is a natural phenolic compound found in clove oil.
Alkalmazás
Eugenol can be used in the synthesis of:
  • bio-based benzoxazines
  • ibuprofen eugenol ester (IEE)
  • polycarbonate/cyanate ester blends
  • 1,2,3-triazole eugenol glucosides
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
255.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
124 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Poly (DL?lactide?co?glycolide)(PLGA) nanoparticles with entrapped trans?cinnamaldehyde and eugenol for antimicrobial delivery applications.
Gomes C, et al.
Journal of Food Science, 76(2) (2011)
Synthesis and characterization of novel bio-based benzoxazines from eugenol
Thirukumaran P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(16), 7959-7966 (2014)
Synthesis and antimicrobial activity of 6-triazolo-6-deoxy eugenol glucosides
de Souza TB, et al.
Carbohydrate Research, 410(20), 1-8 (2015)
Antifungal efficacy of thymol, carvacrol, eugenol and menthol as alternative agents to control the growth of food-relevant fungi.
Abbaszadeh S, et al.
Journal de mycologie medicale, 24(2), e51-e56 (2014)
Synthesis of ibuprofen eugenol ester and its microemulsion formulation for parenteral delivery
Zhao X, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(10), 1246-1250 (2005)