Fontos dokumentumok
5.06382
Sigma-Aldrich
MPTP Hydrochloride
≥98% (TLC), solid, dopaminergic neurotoxin, Calbiochem
Szinonimák:
MPTP Hydrochloride, Dopaminergic neurotoxin, MPTP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15N · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.25 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
MPTP Hydrochloride,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H]1(CCC(=CC1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A neurotoxin that is a precusor of MPP+ which is toxic to dopaminergic neurons and causes Parkinsonism. Widely used in research to induce Parkinson′s disease models in primates.
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Langston, J. W., et al. 1985. Trends in Neurosci.8, 79.
Gabriel, T. L., et al. 1999. Nature Med.5, 1403.
Zhang, X., et al. 2010. J. Proteome Res.9, 1496.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3