Fontos dokumentumok
SML0245
Candesartan cilexetil
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-ethoxy-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, TCV 116, TCY 116
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL
kezdeményező
Takeda
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AGTR1(185)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)