Fontos dokumentumok
715468
Barium tert-butoxide
85%
Szinonimák:
Barium di-t-butoxide
Teszt
85%
Forma
powder
mp
>200 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)O[Ba]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Ba/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLPLCLDJTNLWPW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst along with various phenolic ligands in the aldol reactions of amides with aldehydes and ketones.
- To prepare yttrium and copper metal complexes by reacting with Y(thd)3 and Cu(thd)2, where “thd” is 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione.
- As an initiator along with an alkyl lithium in the butadiene copolymerization reaction.
- In the iridium catalyzed allylic alkylation of non-stabilized enolates.
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)