Merck
14795
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
purum, ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, DMAN, Proton-sponge®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.31
Beilstein:
396782
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
solid
mp
45-49 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)c1cccc2cccc(N(C)C)c12
InChI
1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine was used in protonation of multiple-charged oligonucleotide anions. It was used as reagent during reaction of benzaldehyde with acetic anhydride catalyzed by bismuth nitrate. It was used as extractant during separation of organic acids from fermentation broths by liquid-liquid extraction.
Egyéb megjegyzések
Strong amine base ("proton sponge") with unusual properties
Jogi információk
Proton-sponge is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
R.W. Alder et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 723-723 (1968)
Bismuth compounds in organic synthesis. Bismuth nitrate catalyzed chemoselective synthesis of acylals from aromatic aldehydes.
Aggen DH, et al.
Tetrahedron, 60(16), 3675-3679 (2004)
Extractant screening for liquid-liquid extraction in environmentally benign production routes.
Krzyzaniak A, et al.
Chemical Engineering Transactions, 24, 709-714 (2011)
R.L. Benoit et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 996-996 (1987)
Yu Xia et al.
Analytical chemistry, 77(11), 3683-3689 (2005-06-01)
A single sonic spray source has been used to generate both positive and negative ions for subsequent ion/ion reaction experiments. Ion/ion reactions took place after ions of each polarity were sequentially injected into a linear ion trap, where axial trapping