Fontos dokumentumok
41541
1,8-Bis(tetramethylguanidino)naphthalene
≥98.0%
Szinonimák:
N′′,N′′′′′-1,8-Naphthalenediylbis(N,N,N′,N′-tetramethyl-guanidine), TMGN
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98.0%
szennyeződések
≤0.5% water
mp
124-128 °C
oldhatóság
toluene: 20 mg/mL, clear
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)\C(=N\c1cccc2cccc(\N=C(\N(C)C)N(C)C)c12)N(C)C
InChI
1S/C20H30N6/c1-23(2)19(24(3)4)21-16-13-9-11-15-12-10-14-17(18(15)16)22-20(25(5)6)26(7)8/h9-14H,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSHHYQWGIGYWHP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)