Fontos dokumentumok
463728
Manganese
powder, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Colloidal manganese, Manganese element, Manganese-55
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
powder
ellenállás
185 μΩ-cm, 20°C
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- a starting material for the preparation of manganese oxide for lithium ion batteries
- a material used in surface alloying
- sintering of steel to form manganese steel
Tulajdonságok és előnyök
✔ Consistent quality
✔ High purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Veszélyességi osztályok
Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.