Fontos dokumentumok
210021
Hydriodic acid
57 wt. % in H2O, distilled, stabilized, 99.95%
Szinonimák:
Hydriotic acid
Teszt
99.95%
form
liquid
tartalmaz
<1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
koncentráció
57 wt. % in H2O
bp
127 °C (lit.)
sűrűség
1.701 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
I
InChI
1S/HI/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1