Merck
603724
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Isopropyl iodide-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHI13CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
bp
88-90 °C (lit.)
sűrűség
1.713 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC([13CH3])I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMKOJHQHASLBPH-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)