Merck
197734
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenyl)silane
99%
Szinonimák:
(Trimethylsilyl)benzene, Phenyltrimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5Si(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.29
Beilstein:
1855012
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
sűrűség
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Gregory J Anthony et al.
Medical physics, 46(2), 774-788 (2018-11-11)
In this study, the efficacy of transurethral prostate ablation in the presence of silica-shell ultrasound-triggered phase-shift emulsions (sUPEs) doped with MR contrast was evaluated. The influence of sUPEs on MR imaging assessment of the ablation zone was also investigated. sUPEs