Merck
483176
Sigma-Aldrich
Methylphenylsilane
95%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SiH2(CH3)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.24
Beilstein:
2935287
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-143 °C/751 mmHg (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si]([H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10Si/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRLBICHXRCOJDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Slawomir Rubinsztajn et al.
Macromolecular rapid communications, 42(5), e2000601-e2000601 (2020-12-04)
The reaction of poly(hydromethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane) with zirconium (IV) n-propoxide in dry toluene leads to extensive scission of the siloxane chain and conversion of Si-H groups. These processes produce oligomeric siloxanes and organosilanes containing moisture sensitive propoxy and siloxy-zirconate groups. The obtained
Hossein Mardani et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-11)
Safranal, the main volatile chemical of Saffron (Crocus sativus) was studied to estimate its allelopathic effects on the photosynthetic pigment chlorophyll, leaf electrolyte leakage, fresh weight, catalase (CAT), and peroxidase (POX) activity of the test plant Lettuce (Lactuca sativa). In