Fontos dokumentumok
752207
Biphenyl-4-thiol
97%
Szinonimák:
1,1′-Biphenyl-4-thiol, 4-Biphenylylthiol, 4-Mercaptobiphenyl, 4-Phenylbenzenethiol
Teszt
97%
Forma
solid
mp
108-112 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Sc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRVHFFQFZQSNLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)