Merck
275441
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzenethiol
95%
Szinonimák:
2,4-Dimethylthiophenol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.569 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
sűrűség
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(S)c(C)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The sum frequency generation (SFG) spectra for the C-H stretching vibrations of the methyl group in 2,4-dimethylbenzenethiol (test molecule) was studied.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
K R Krishnadas et al.
Nature communications, 7, 13447-13447 (2016-11-11)
Ambient, structure- and topology-preserving chemical reactions between two archetypal nanoparticles, Ag
Sum Frequency Generation Spectrum of a Self-Assembled Monolayer Containing Two Different Methyl Group Orientations.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 3(22), 3276-3280 (2012)
Ananya Baksi et al.
Analytical chemistry, 90(19), 11351-11357 (2018-09-02)
A detailed mass-spectrometric study of atomically precise monolayer-protected clusters revealed the potential application of such materials as mass-spectrometric standards, mostly in negative-ion mode and in the high-mass range. To date, very few molecules are known that can be efficiently ionized
Atanu Ghosh et al.
Nanoscale, 9(3), 1068-1077 (2016-12-03)
We report the synthesis and unique reactivity of a new green dithiol protected cluster (DTPC), Ag
Nan Yan et al.
Science advances, 4(10), eaat7259-eaat7259 (2018-10-20)
The transition from nanocluster to nanocrystal is a central issue in nanoscience. The atomic structure determination of metal nanoparticles in the transition size range is challenging and particularly important in understanding the quantum size effect at the atomic level. On