Merck
W520802
Sigma-Aldrich
1,4-Butanedithiol
≥97%, FG
Szinonimák:
1,4-Dimercaptobutane, Tetramethylene dimercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
HS(CH2)4SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.25
Beilstein:
1697080
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.103
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Halal
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty; sulfurous
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,4-Butanedithiol, an alkanedithiol, is a food odorant. Its odor threshold is similar to its other homologs (propane-1,3-dithiol and pentane-1,5-dithiol).
Alkalmazás
  • Hydroxyapatite nanoparticle-modified porous bone grafts with improved cell attachment.: This study demonstrates the application of 1,4-butanedithiol in modifying hydroxyapatite nanoparticles to enhance cell attachment on porous bone grafts, presenting significant implications for biomedical engineering and regenerative medicine (Dhavalikar et al., 2023).
  • Engineering Toolbox for Systematic Design of PolyHIPE Architecture.: This paper explores the role of 1,4-butanedithiol in the systematic design of polymer architectures, offering insights into materials science that could influence various industrial applications (Dhavalikar et al., 2021).
  • Thiol-ene miniemulsion polymerization of a biobased monomer for biomedical applications.: The study utilizes 1,4-butanedithiol in thiol-ene miniemulsion polymerization, aiming at creating biocompatible polymers for biomedical applications, thus advancing the field of biomaterials (Machado et al., 2017).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structure-Odor Correlations in Homologous Series of Alkanethiols and Attempts To Predict Odor Thresholds by 3D-QSAR Studies
Polster J and Schieberle P
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 63(5), 1419-1432 (2015)