Fontos dokumentumok
H12005
1,6-Hexanedithiol
96%
Szinonimák:
1,6-Dimercaptohexane, DMH, Hexamethylene dimercaptan
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
~1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
sűrűség
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCCCCCCS
InChI
1S/C6H14S2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?