Fontos dokumentumok
B3000
1,4-Benzenedimethanol
99%
Szinonimák:
p-Phenylene dicarbinol, p-Phenylenedimethanol, p-Xylene-α,α′-diol, p-Xylylene dialcohol, NSC 5097
Teszt
99%
Forma
powder
bp
138-143 °C/1 mmHg (lit.)
mp
114-118 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Poly(6-methyl-ε-caprolactone), which is a key intermediate for the synthesis of polylactide based thermoplastic elastomers.
- A Highly cross-linked polymer named HCP−BDM (hyper cross-linked polymer-1,4-benzenedimethanol) via Friedel−Crafts alkylation in the presence of Lewis acid.
- Sulfonated polynuclear aromatic resins.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?