Fontos dokumentumok
I5634
4-(p-Iodophenyl)butyric acid
≥98%
Szinonimák:
4-Iodobenzenebutanoic acid
Összes fotó(2)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11IO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
290.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGOMLUBUDYFIOG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Reactant involved in:
Involved in investigations of pharmacological activity pertaining to:
- Synthesis of meta- and paracyclophanes containing unsaturated amino acids
- Intramolecular Friedel-Crafts reactions for synthesis of 1-tetralones
Involved in investigations of pharmacological activity pertaining to:
- Apoptosis, proliferation, and histon deacetylase activity in human colorectal cancer cells
- Portable albumin binders for extending the half-life of contrast agents
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)