Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.4085 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
sűrűség
0.717 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)CC(C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNBMPKNTYKDYCG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)