Fontos dokumentumok
460923
Propargyl chloroformate
96%
Szinonimák:
(Prop-2-ynyloxy)carbonyl chloride, 2-Propyn-1-yl carbonochloridate, 2-Propynyl chloroformate, Prop-2-yn-1-yl carbonochloridate, Propargyloxycarbonyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.65 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
118-122 °C (lit.)
sűrűség
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC#C
InChI
1S/C4H3ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h1H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAMTXCRMKBFPRG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- binaphthol-diacetylene derivatives
- propargyl pentafluorophenyl carbonate
- N-Poc protected amino acids (Poc = propargyloxycarbonyl)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?