Merck
474533
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OC6H4OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +58°, c = 1 in methanol
mp
145-148 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
C[C@@H](Oc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQIHDXGKQHFBNW-ZCFIWIBFSA-N
Alkalmazás
(R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid can be used as a ligand to prepare:
  • Triorganotin(IV) complexes of biological importance.
  • Co(II) based chiral coordination polymers having catalytic activity towards aldol reaction.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Syntheses, characterizations, crystal structures, and in vitro antitumor activities of chiral triorganotin (IV) complexes containing (S)-(+)-2-(4-isobutyl-phenyl) propionic and (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy) propionic acid ligands
Shi Y, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 65(23), 4125-4136 (2012)
Rosalía López-Ruiz et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 157, 285-291 (2018-04-09)
A degradation study of quizalofop-p and its commercial products (quizalofop-p-ethyl, quizalofop-p-tefuryl and propaquizafop) in water samples has been performed using ultra high-performance liquid chromatography coupled to Orbitrap mass spectrometry (UHPLC-Orbitrap-MS). CHHQ (dihydroxychloroquinoxalin), CHQ (6-chloroquinoxalin-2-ol) and PPA ((R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionicacid) were the main
Syntheses, structures and catalytic properties of chiral Co (II) coordination polymers based on (R)-4-(4-(1-carboxyethoxy) phenoxy) benzoic acid
Xu X, et al.
Polyhedron, 112(23), 61-66 (2016)