Teszt
98%
Forma
solid
bp
275-278 °C (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>233.6 °F
Lobbanási pont (C)
> 112 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)