Fontos dokumentumok
156272
3,5-Dinitrobenzoyl chloride
≥96.5%
Szinonimák:
DNBC, NSC 2697
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.6 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥96.5%
Forma
solid
bp
196 °C/11 mmHg (lit.)
mp
68-69 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 3,5-diamino-N-cyclopropylbenzamide
- 3,5-dinitro-N-cyclopropylbenzamide
- 4-(3,5-dinitrophenyl)-6-(dipropan-2-ylamino)-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione4
3,5-Dinitrobenzoyl chloride may also be used as derivatizing agent for the following:
- biogenic amines present in fermented foods, which can be determined using liquid chromatography method(LC)
- polyamines, present in biological fluids, which can be determined using high performance liquid chromatography(HPLC)
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?