Fontos dokumentumok
C73400
4-Methylbenzyl chloride
98%
Szinonimák:
α-Chloro-p-xylene, p-Xylyl chloride
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
sűrűség
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)