Merck
191167
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzyl chloride
97%
Szinonimák:
α-Chloro-3-nitrotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.58
Beilstein:
742794
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
bp
85-87 °C/5 mmHg (lit.)
mp
43-47 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Influence of solvent on reduction mechanism of 3-nitrobenzyl chloride was investigated by cyclic voltammetry and controlled potential bulk electrolysis.
Alkalmazás
3-Nitrobenzyl chloride was used in the synthesis of 8-chloropurine.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solvent effects on the reduction mechanism of 3-chloroanthracene, 3-nitrobenzyl chloride and 3-chloroacetophenone.
Jensen H and Daasbjerg K
Acta Chirurgica Scandinavica. Supplementum, 58, 1151-1164 (1998)
J L Kelley et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(1), 196-202 (1990-01-01)
A series of 8-substituted analogues of 9-(3-aminobenzyl)-6-(dimethylamino)-9H-purine (8) were synthesized and tested for their ability to bind to the benzodiazepine receptor (BZR) in rat brain tissue. The most active compound was the 8-bromo-9-(3-formamidobenzyl) analogue 16 (IC50 = 0.011 microM), which