Fontos dokumentumok
C59122
1-Chloro-4-nitrobenzene
99%
Szinonimák:
1-Nitro-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-nitrobenzene, 4-Chloronitrobenzene, 4-Nitro-1-chlorobenzene, PNCB, p-Nitrochlorobenzene, p-Nitrophenyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.09 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99%
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
bp
242 °C (lit.)
mp
80-83 °C (lit.)
sűrűség
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
255.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
124 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?