Merck
322717
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzoyl chloride
97%
Szinonimák:
o-Nitrobenzoic acid chloride, o-Nitrobenzoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.56
Beilstein:
777991
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.569 (lit.)
bp
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
sűrűség
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)